Learn More
BEND3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen BEND3
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16842195
Unterlagen ansehen
Proteintech
23101-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16832195
Unterlagen ansehen
Proteintech
23101-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Product No. 23101-1-AP specifically recognizes 85 and 94 kDa isoforms.
Transcriptional repressor which associates with the NoRC (nucleolar remodeling complex) complex and plays a key role in repressing rDNA transcription. The sumoylated form modulates the stability of the NoRC complex component BAZ2A/TIP5 by controlling its USP21-mediated deubiquitination. Binds to unmethylated major satellite DNA and is involved in the recruitment of the Polycomb repressive complex 2 (PRC2) to major satellites ().
Spezifikation
Spezifikation
BEND3
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q5T5X7
57673
BEND3 Fusion Protein Ag19137
Primary
-20°C
BEND3
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
BEN domain containing 3, BEND3, KIAA1553, RP11 59I9.2
BEND3
IgG
Antigen Affinity Chromatography