Learn More
Bendazac, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16584444 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16584444 1 g 1 Gramm
16594444 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16584444 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 464920010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20187-55-7
Summenformel C16H13N2NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 304.28
InChI-Schlüssel GHFGHIKJGVMEFT-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Natrium 2-[(1-Benzyl-1H-Indazol-3-yl)oxy]Acetat
SMILES [Na+].[O-]C(=O)COC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bendazac
Schmelzpunkt 160.0°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, ethanol, acetone
Formelmasse 282.3