Learn More
Bendazac, TRC
Artikelnummer. 30331697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331697 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331697 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB13260010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bendazac
CAS 20187-55-7
Summenformel C16H14N2O3
Menge 10 g
Synonym [[1-(Phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]acetic Acid, 1-Benzylindazole-3-oxyacetic Acid, [(1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy]acetic Acid, AF 983, Bendazolic Acid, Bindazac, Dogalina, Zildasac, Zildazac
InChI-Formel InChI=1S/C16H14N2O3/c19-15(20)11-21-16-13-8-4-5-9-14(13)18(17-16)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11H2,(H,19,20)
SMILES OC(=O)COc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
IUPAC-Name 2-(1-Benzylindazol-3-yl)oxyessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 282.29
Formelmasse 282.1004