Learn More
Bendazol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442306
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16442306 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16442306 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB2141
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Bendazol is a hypotensive drug which can also enhance NO synthase activity in renal glomeruli and collecting tubules.
Bendazol is a hypotensive drug which can also enhance NO synthase activity in renal glomeruli and collecting tubules.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bendazol
CAS 621-72-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H12N2
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (480.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(CC2=CC=CC=C2)=NC3=CC=CC=C3N1
Molekulargewicht (g/mol) 208.26
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 99.45%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation