Learn More
Bendiocarb, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12999404 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. 12999404
Marke: SPEX Certiprep S379
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Bendiocarb22781-23-31000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bendiocarb
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 22781-23-3, 67-56-1
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Verfahren Für die US-EPA-Methode 8141
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Summenformel C11H13NO4
Farbe Weiß
pH 8.7 bis 9.3
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel XEGGRYVFLWGFHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(OC2=C(O1)C(=CC=C2)OC(=O)NC)C
IUPAC-Name (2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl)-N-Methylcarbamat
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Molekulargewicht (g/mol) 223.228
PubChem CID 2314
Menge 1 ml
ChEBI CHEBI:34556
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch