Learn More
Benzoleruthenium(II)-chlorid-Dimer, TRC
Artikelnummer. 30329485
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329485 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329485 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB997115250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benezeneruthenium(II) Chloride Dimer
CAS 37366-09-9
Summenformel C12H12Cl4Ru2
Menge 250 mg
Synonym Bis(eta6-benzene)di-μ-chlorodichlorodiruthenium, (Benzene)dichlororuthenium DimerBenzeneruthenium Dichloride Dimer, Bis((eta6-benzene)chloro(μ-chloro)ruthenium), Bis((eta6-benzene)dichlororuthenium), Bis(benzene)di-μ-chlorodichlorodiruthenium, Bis(benzene)tetrachlorodiruthenium, Bis(eta6-benzene)tetrachlorodiruthenium, Bis(π-benzeneruthenium dichloride), Bis[(benzene)dichlororuthenium], Bis[dichloro[eta6-(benzene)]ruthenium], Dibenzenetetrachlorodiruthenium, μ-Dichloro-bis(benzenechlororuthenium(II))
InChI-Formel InChI=1S/2C6H6.4ClH.2Ru/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;/h2*1-6H;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
SMILES [Cl-][Ru+2]1[Cl-][Ru+2]([Cl-])[Cl-]1.[cH]2[cH][cH][cH][cH][cH]2.[cH]3[cH][cH][cH][cH][cH]3
IUPAC-Name Benzol; Dichlorruthenium
Molekulargewicht (g/mol) 500.18
Formelmasse 499.778