missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benfluralin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16404647
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16404647 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16404647 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB2045

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Benfluralin is a kind of herbicide and an agrochemical which can be used as a pre-emergence herbicide used for the control of grass and other weeds in a range of food and non-food crops.

Benfluralin is a kind of herbicide and an agrochemical which can be used as a pre-emergence herbicide used for the control of grass and other weeds in a range of food and non-food crops.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Benfluralin
CAS 1861-40-1
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H16F3N3O4
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 150 mg/mL (447.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=CC([N+]([O-])=O)=C(N(CCCC)CC)C([N+]([O-])=O)=C1)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 335.28
Formelmasse 335.28
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.