Learn More
Thermo Scientific Chemicals Benidipinhydrochlorid
Artikelnummer. 16584464 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16584464 250 mg 250 Milligramm
16574464 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16584464 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 465102500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91599-74-5
Summenformel C28H32ClN3O6
Molekulargewicht (g/mol) 542.03
InChI-Schlüssel KILKDKRQBYMKQX-MIPPOABVSA-N
IUPAC-Name Wasserstoff 3-(3R)-1-Benzylpiperidin-3-yl 5-Methyl (4R)-2,6-Dimethyl-4-(3-Nitrophenyl)-1,4-Dihydropyridin-3,5-Dicarboxylatchlorid
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C([C@@H]1C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(=O)O[C@@H]1CCCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benidipine hydrochloride
Menge 250 mg
Formelmasse 542.02