Learn More
Benorilate 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309308
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309308 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309308 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10490500AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benorilate
CAS 5003-48-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benorilate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H15 N O5
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Salicylic acid acetate, ester with 4'-hydroxyacetanilide (7CI,8CI), Acetanilide, 4'-hydroxy-, salicylate (ester) acetate (ester) (8CI), 4-Acetamidophenyl 2-acetoxybenzoate, 4-Acetaminophenyl 2-acetoxybenzoate, Acetylsalicylic acid paracetamol ester, Aspirin acetaminophen ester, Benoral, Benorilate, Benortan, Benorylate, Fenasprate, Quinexin, Salipran, TO 125, Win 11450, p-Acetamidophenyl acetylsalicylate, p-N-Acetylaminophenyl acetylsalicylate, Benzoic acid, 2-(acetyloxy)-, 4-(acetylamino)phenyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C17H15NO5/c1-11(19)18-13-7-9-14(10-8-13)23-17(21)15-5-3-4-6-16(15)22-12(2)20/h3-10H,1-2H3,(H,18,19)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)c2ccccc2OC(=O)C)cc1
IUPAC-Name (4-Acetamidophenyl)-2-acetyloxybenzoat
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 313.3
Menge 1 mL
Formelmasse 313,095 g/mol