Specifications
| Alpha-Vektor | BENORYLATE 001 |
| Chemischer Name oder Material | Benorylate |
| Schmelzpunkt | 177°C to 182°C |
| Farbe | Weiß |
| Verlust bei Trocknung | ≤0.5 % |
| Infrarotspektrum | Konform |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 313.31 |
| Physikalische Form | Kristallpulver |