Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogener Adapter mit NS-Ablasshahn
Beschreibung
- Gebogene Glasolive mit 90°-Winkel
- Bohrung: 2.5 mm
- Absperrhahn mit Vollglasstopfen
- Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gebogener Adapter mit NS-Ablasshahn |
| Material | Duran Glas |
| Standard-Konusverbindung | NS 24/29 |