Learn More
Corning™ Gebogene Ablassschläuche
Artikelnummer. 16892120 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2,5 bis 10 ml
25 bis 100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
16892120 25 bis 100 ml 1 Stück
16882120 2,5 bis 10 ml 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 16892120
Marke: Corning™ 6880
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ gebogene Ablassschläuche für das schnelle und präzise Dispensieren von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
  • Gebogen
  • Inklusive Schutzhülle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Winkel Gebogen
Produkttyp Ablassschlauch
Material FEP, Polypropylen
Volumen (metrisch) 25 bis 100 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelles und präzises Dispensieren von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
Zur Verwendung mit (Geräte) 25 bis 100 ml-Flaschenaufsatzspender
Enthält Schutzhülle
Länge (metrisch) 120 mm