Learn More
Bohlender™ Gebogene Schlauchverbindungen aus Polypropylen mit Dichtungslippe, O-Ring aus FPM und PBTP-Mutter
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Material | Elastisch |
| Gesamtlänge (metrisch) | 51 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Anschluss von elastischen Schläuchen an Geräte mit GL-Gewinde |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Gewindegröße | GL 14 |
| Form | Gebogen |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 110 °C |
| Mehr anzeigen |