Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogener Anschlussadapter mit Glasolive
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- NS-Buchse und NS-Kegel
- 105°-Winkel
- Vakuumanschluss
- Glasolive mit Abtropfspitze
- Erfüllt die DIN 12594-Normen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gebogener Empfängeradapter mit Glasolive |
| Material | Duran Glas |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12594 |
| Standard-Konusverbindung | NS 24/29 |