Learn More
Bentonit, säuregelaugt Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17322511 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17322511 100 g 100 Gramm
17302511 1 kg 1 Kilogramm
17312511 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17322511 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 471231000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 70131-50-9
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bentonit
Azidität 0.03 mg/KOH/g (Free Acidity)
Infrarotspektrum Entspricht der Struktur
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Titrierbare Säure ≤ 0.1 mg/KOH/g (Free Acidity)
Physikalische Form Granulate