Learn More
Bentonit, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15672930 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15672930 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15662930 2.5 kg Fass mit Inneneinsatz 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15672930 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 285234500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
pH 7.0 bis 10.5 (2 %, 20 °C)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1302-78-9
MDL-Nummer MFCD00130611
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bentonit
Verpackung Poly-Flasche
Menge 500 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten