Learn More
Bentonit, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11374099 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11374099 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11374099 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210089410
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Emulgator, Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bentonite
CAS 1302-78-9
Farbe Grau
Dichte 2 to 3g/cm3
Summenformel Al2O3.4SiO2.2H2O
Menge 10 kg
Synonym Montmorillonite
Physikalische Form Fest