Learn More
Bentonit, Natriumform, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11452458 500 g 500 Gramm
11462458 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15795.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Bildet eine kolloidale Suspension in Wasser
Bentonite, sodium form is used as a suspending agent, a gel binder, a filler in ceramics and a catalyst support.Sodium bentonite is widely utilized as a natural sealant in recreational ponds, dairy and sewage lagoons and city landfills. Due to its colloidal property, it is employed in drilling mud for oil and gas wells. Due to its swelling property, it provides a self-sealing low permeability barrier. It combines with polymers and enhances the surface modifications, which are used for rheological or sealing performance in geo-environmental applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bentonit wird in der Natriumform als Suspensionsmittel, Gelbindemittel, Keramikfüllstoff und Katalysatorstütze verwendet. Natriumbentonit wird weithin als natürliches Dichtmittel in Freizeitteichen, Molkerei- und Abwasserbehandlungsteichen und auf städtischen Deponien verwendet. Aufgrund seiner kolloidalen Eigenschaft wird es in Bohrschlamm für Öl- und Gasbohrungen eingesetzt. Aufgrund seiner Quelleigenschaft bietet es eine selbstdichtende Barriere mit geringer Permeabilität. In Kombination mit Polymeren verbessert es die Oberflächenmodifikationen, die für rheologische oder Dichtungsleistungen in Geo-Umweltanwendungen.
Löslichkeit
Nicht löslich in Wasser und bildet eine kolloidale Lösung.
Hinweise
Bildet eine kolloidale Suspension in Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1302-78-9
MDL-Nummer MFCD00130611
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bentonite
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and forms a colloidal solution.