Learn More
Benz[a]anthracin-7,12-Dione, TRC
Artikelnummer. 18050910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18050910 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18050910 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1979405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benz[a]anthracene-7,12-dione
CAS 2498-66-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C18 H10 O2
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H10O2/c19-17-13-7-3-4-8-14(13)18(20)16-12-6-2-1-5-11(12)9-10-15(16)17/h1-10H
SMILES O=C1c2ccccc2C(=O)c3c1ccc4ccccc34
IUPAC-Name benzo[a]anthracen-7,12-Dione
Molekulargewicht (g/mol) 258.27
Formelmasse 258.0681
Reinheit (%) >95%