missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benz[e]acephenanthrylene, TRC

Artikelnummer. 30344807
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30344807 25 mg 25 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30344807

Marke: Toronto Research Chemicals TRCB20986525MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Benzo[b]fluoranthene
CAS 205-99-2
Summenformel C20 H12
Menge 25 mg
Synonym Benz[e]acephenanthrylene, 2,3-Benzfluoranthene, 3,4-Benz[e]acephenanthrylene, 3,4-Benzfluoranthene, 3,4-Benzofluoranthene, BbF, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[e]fluoranthene, NSC 89265
InChI-Formel InChI=1S/C20H12/c1-2-7-14-13(6-1)12-19-16-9-4-3-8-15(16)18-11-5-10-17(14)20(18)19/h1-12H
SMILES c1ccc2c(c1)c3cccc4c5ccccc5cc2c34
IUPAC-Name Benzo[b]fluoranthene
Molekulargewicht (g/mol) 252.31
Formelmasse 252.0939
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.