Learn More
Benzaldehyddimethylacetal, TRC
Artikelnummer. 30332237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332237 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332237 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB18390010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzaldehyde Dimethyl Acetal
CAS 1125-88-8
Summenformel C9H12O2
Menge 10 g
Synonym (Dimethoxymethyl)benzene, Dimethoxyphenylmethane, NSC 286137, Phenyldimethoxymethane, alpha,alpha-Dimethoxytoluene, alpha-Methoxybenzyl Methyl Ether
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O2/c1-10-9(11-2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
SMILES COC(OC)c1ccccc1
IUPAC-Name Dimethoxymethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
Formelmasse 152.0837