Learn More
Benzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30338131
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338131 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338131 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB119740100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzaldehyde
CAS 100-52-7
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C7 H6 O
Menge 100 g
Synonym Artificial Almond Oil, Benzaldehyde FFC, Benzenecarbonal, Benzenecarboxaldehyde, Benzoic acid aldehyde, Benzoic aldehyde, NSC 7917, Phenylformaldehyde, Phenylmethanal, Amfetamine Sulfate Impurity D, Amfetamine Impurity D, Benzalkonium Chloride Impurity B, Benzalkonium Impurity B, Benzoyl Peroxide Impurity A, Benzyl Alcohol Impurity A, Dexamfetamine Sulfate Impurity D, Dexamfetamine Impurity D, Fentanyl Citrate Impurity E, Fentanyl Impurity E, Glycopyrronium Bromide Impurity F, Glycopyrronium Impurity F
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
SMILES O=Cc1ccccc1
IUPAC-Name Benzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 106.12
Formelmasse 106.0419
Reinheit (%) >95