Learn More
Benzalkoniumchlorid, 50 % w/w wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435636 2500 mL 2500 Milliliter
11425636 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435636 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20760.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00 €
    275.65 € / 2500 Milliliter
    Sparen 42.35 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 63449-41-2 | C21H38ClN | 339.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Benzalkoniumchlorid ist ein kationisches oberflächenaktives Mittel und wird als Konservierungsmittel in pharmazeutischen Produkten wie Augen-, Ohr- und Nasentropfen eingesetzt. Es findet Anwendung in Körperpflegeprodukten wie Feuchttüchern, Shampoos, Händedesinfektionsmitteln, Deodoranten und Kosmetika. In der chemischen Industrie wird es häufig als Fällungsmittel und Emulgator/Demulgator eingesetzt. Es wirkt als Korrosionshemmer in Pipelines der Öl- und Gasindustrie, indem es die Bildung von schwefelhaltigen Gasen verhindert. Es wird auch in verschiedenen Nicht-Verbraucher-Prozessen wie der chirurgischen Desinfektion eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Methanol und Aceton.
Hinweise
Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63449-41-2
Summenformel C21H38ClN
Molekulargewicht (g/mol) 339.99
MDL-Nummer MFCD00137276
InChI-Schlüssel JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyldimethyldecylammonium chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride, benzenemethanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, chloride 1:1, quaternary ammonium compounds, benzyl-c8-18-alkyldimethyl, chlorides, roccal, benzyl decyl dimethylazanium chloride, tret-o-lite xc 511, ccris 4586, benzyl decyl dimethylammonium chloride, c8-18-alkydimethylbenzyl ammonium chlorides
PubChem CID 13762
IUPAC-Name benzyl(dodecyl)dimethylazanium chloride
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzalkonium chloride
Dichte 0.99
Flammpunkt None
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN3265
Beilstein 4062599
Merck Index 14,1059
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,methanol and acetone.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w wässrige Lösung