Learn More
Benzalkoniumchlorid, Mikromol™
Beschreibung
Benzalkoniumchlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzalkonium chloride |
| CAS | 8001-54-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Benzalkonium chloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C11 H18 N (C2H4)n . Cl |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Benzalkonium Chloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 227.77 |
| Menge | 500 mg |
| Formelmasse | 227,1441 g/mol |