Learn More
Benzamid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10439450 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10439450 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10666552 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10760785 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10439450 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 159331000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 55-21-0 | C7H7NO | 121.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55-21-0
Summenformel C7H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 121.14
MDL-Nummer MFCD00007968
InChI-Schlüssel KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid amide, benzoylamide, phenylcarboxyamide, phenylcarboxamide, benzenecarboxamide, amid kyseliny benzoove, amid kyseliny benzoove czech, phenyl carboxyamide, ccris 4594, benzoic acid,amide
PubChem CID 2331
ChEBI CHEBI:28179
IUPAC-Name Benzamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzamide
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 125.0°C to 129.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 228.0°C
Flammpunkt 180°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5CONH2
Menge 100 g
Beilstein 09, 195
Merck Index 15, 1062
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/74mL (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in hot benzene,1g/6mL alcohol- 1g/3.3mL pyridine,slightly soluble in ether
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /