Learn More
Melford Benzamidinhydrochlorid
Artikelnummer. 30018066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018066 100 g 100 Gramm
30018067 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018066 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. B12000100.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kompetitiver Serinprotease-Inhibitor, der stabile Komplexe mit den aktiven Zentren der Enzyme bildet und diese blockiert.
Kompetitiver Serinprotease-Inhibitor, der stabile Komplexe mit den aktiven Zentren der Enzyme bildet und diese blockiert. Zu den Zielenzymen gehören Trypsin, Hymotrypsin, Kallikzein und Plasmin.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzamidine HCl
CAS 1670-14-0
Menge 100 g
Summenformel C7H8N2-HCl