Learn More
Benzamidinhydrochlorid, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzamidine Hydrochloride |
| CAS | 1670-14-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Benzamidine Hydrochloride |
| Versandbedingung | +20°C |
| Summenformel | C7 H8 N2 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Benzamidine, hydrochloride (6CI, 7CI), Benzamidine, monohydrochloride (8CI), Benzenecarboximidamide, monohydrochloride (9CI), Amidinobenzene hydrochloride, Benzamidine Hydrochloride, Benzamidinium chloride, Benzimidamide hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8N2.ClH/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H3,8,9);1H |
| SMILES | Cl.NC(=N)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Bnzolcarboximidamid;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |