missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzamidinhydrochloridhydrat, 98 %, Wasser ca. 10–14 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7022986
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11418606

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16002.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 206752-36-5 | C7H9ClN2 | 156.61 g/mol

Benzamidine hydrochloride hydrate is a reversible inhibitor of trypsin, trypsin-like enzymes, and serine proteases. It is a proteolytic inhibitor and apoptosis reagent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Benzamidin-Hydrochloridhydrat ist ein reversibler Hemmstoff von Trypsin, trypsin-ähnlichen Enzymen, und Serinproteasen. Es handelt sich um einen proteolytischen Hemmstoff und ein Apoptose-Reagenz.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 206752-36-5
Summenformel C7H9ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 156.61
MDL-Nummer MFCD00066285
InChI-Schlüssel LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
PubChem CID 16219042
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Benzamidine hydrochloride hydrate
Schmelzpunkt 82°C to 85°C
Hinweise zum Prozentgehalt Wasser ≈10 bis 14 %
Menge 5 g
Beilstein 3594959
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name [amino(phenyl)methylidene]azanium
Formelmasse 156.62 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt