Learn More
Benzamidin-Hydrochlorid-Hydrat (weißes Kristallpulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10619363
Change view
Click to view available options
:
Poly-Flasche; 25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10619363 Poly-Flasche; 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10619363 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP43525
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Benzamidin-Hydrochlorid wird häufig als Proteasehemmer verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzamidine Hydrochloride Hydrate
CAS 1670-14-0, 206752-36-5
Schmelzpunkt 167°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Verpackung Poly-Flasche
Summenformel C7H9ClN2
Menge 25 g
Synonym benzamidine hydrochloride, benzimidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, monohydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidine hcl, benzamidine, hydrochloride, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine, monohydrochloride, amidinobenzene hydrochloride 1:1
InChI-Schlüssel LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=N)N.Cl
IUPAC-Name Bnzolcarboximidamid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 156.613
PubChem CID 80289
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzamidine Hydrochloride Hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.