Learn More
Benzamidoxim, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362009
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362009 1 g -
11372009 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362009 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26068.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 613-92-3 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-92-3
Summenformel C7H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00031485 MFCD00474011
InChI-Schlüssel MXOQNVMDKHLYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamidoxime, benzamide oxime, n'-hydroxybenzimidamide, benzohydroxamamide, n-hydroxybenzamidine, phenylhydroxamidine, n-hydroxybenzenecarboximidamide, ccris 2953, n'-hydroxybenzamidine, benzamidoxim
PubChem CID 7259353
ChEBI CHEBI:83354
IUPAC-Name N'-Hydroxybenzolcarboximidamid
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzamidoxime
Schmelzpunkt 72°C to 76°C
Menge 1 g
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 95%