Specifications
| Chemischer Name oder Material | Benzanilide |
| Namenshinweis | 98% |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 161°C to 165°C |
| Farbe | Grau bis Grün-Gelb |
| Siedepunkt | 117°C (10.0 mmHg) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Show More |