Learn More
Benzanilid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-62788 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10396450 5 g Glasflasche 5 Gramm
10330454 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10356500 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10510974 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 10396450
Marke: Thermo Scientific Acros 148550050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 93-98-1 | C13H11NO | 197.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-98-1
Summenformel C13H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 197.24
MDL-Nummer MFCD00003069
InChI-Schlüssel ZVSKZLHKADLHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzanilide, n-benzoylaniline, benzamide, n-phenyl, n-phenyl-benzamide, benzoic acid anilide, unii-ak1b12366o, phenyl-n-benzamide, benzanilid, benzoylanilide, n-benzoyl aniline
PubChem CID 7168
IUPAC-Name N-Phenylbenzamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzanilide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 161°C to 165°C
Farbe Grau bis Grün-Gelb
Siedepunkt 117°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CONHC6H5
Menge 5 g
Beilstein 12, 262
Merck Index 15, 1063
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/60 mL alcohol,1g/7 mL boiling alcohol,slightly soluble in ether,acetic acid
Formelmasse 197.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver