Learn More
Benzbromaron 1,0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30464043
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464043 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30464043 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0456.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzbromarone
CAS 3562-84-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzbromarone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H12 Br2 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzbromarone, (3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethyl-3-benzofuranyl)methanone;
InChI-Formel InChI=1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3
IUPAC-Name (3,5-Dibrom-4-Hydroxyphenyl)-(2-Ethyl-1-Benzofuran-3-yl)methanon
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 424.08
Menge 1 mL
Formelmasse 421,9153 g/mol