Learn More
Benzbromaron, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15678695 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15678695 1 g 1 Gramm
15688695 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15678695 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 460900010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 3562-84-3 | C17H12Br2O3 | 424.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3562-84-3
Summenformel C17H12Br2O3
Molekulargewicht (g/mol) 424.08
InChI-Schlüssel WHQCHUCQKNIQEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzbromarone, benzbromaron, desuric, urinorm, normurat, uricovac, minuric, exurate, hipurik, azubromaron
PubChem CID 2333
ChEBI CHEBI:3023
IUPAC-Name (3,5-Dibrom-4-Hydroxyphenyl)-(2-Ethyl-1-Benzofuran-3-yl)methanon
SMILES CCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzbromarone
Schmelzpunkt 152.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hot methanol
Formelmasse 424.08
Reinheit (%) 98%