Learn More
Benzbromaron, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15678695
Marke: Thermo Scientific Acros 460900010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 3562-84-3 | C17H12Br2O3 | 424.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3562-84-3
Summenformel C17H12Br2O3
Molekulargewicht (g/mol) 424.08
InChI-Schlüssel WHQCHUCQKNIQEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzbromarone, benzbromaron, desuric, urinorm, normurat, uricovac, minuric, exurate, hipurik, azubromaron
PubChem CID 2333
ChEBI CHEBI:3023
IUPAC-Name (3,5-Dibrom-4-Hydroxyphenyl)-(2-Ethyl-1-Benzofuran-3-yl)methanon
SMILES CCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzbromarone
Schmelzpunkt 152.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hot methanol
Formelmasse 424.08
Reinheit (%) 98%