Learn More
Benzene-1,2-d2, CDN
Artikelnummer. 30315755
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30315755
Marke: CDN CDND11331G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzene-1,2-D2
CAS 19467-24-4
Summenformel C6 D2 H4
Menge 1 g
Synonym Benzene-1,2-d2 (9 CI, ACI), Benzene-o-d2 (7 CI, 8 CI), 1,2-Dideuteriobenzene, o-Dideuteriobenzene, Benzene-1,2-D2
InChI-Formel InChI=1 S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6 H/i1D,2 D
SMILES [2 H]c1ccccc1[2 H]
IUPAC-Name 1,2-dideuteriobenzene
Molekulargewicht (g/mol) 80.1242
Formelmasse 80.0595 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity