Learn More
Benzene-1,2-dicarboxylic Acid (Phthalic Acid), Mikromol™
Beschreibung
Benzene-1,2-dicarboxylic Acid (Phthalic Acid)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phthalic Acid |
| CAS | 88-99-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Phthalic Acid |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C8 H6 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, Phthalic acid (8CI), M 2, NSC 5348, Sunftal 20, o-Benzenedicarboxylic acid, o-Carboxybenzoic acid, o-Dicarboxybenzene, Benzene-1,2-dicarboxylic acid, Phthalic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC-Name | phthalic acid |
| Mehr anzeigen |