Learn More
Benzolbutansäureethylester, TRC
Artikelnummer. 30343731
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343731 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343731 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1852905G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzenebutanoic Acid Ethyl Ester
CAS 10031-93-3
Summenformel C12H16O2
Menge 5 g
Synonym Ethyl 4-phenylbutanoate, Ethyl 4-phenylbutyrate, NSC 163318
InChI-Formel InChI=1S/C12H16O2/c1-2-14-12(13)10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,2,6,9-10H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCCc1ccccc1
IUPAC-Name ethyl-4-phenylbutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 192.25
Formelmasse 192.115