Learn More
Benzolsulfonsäure, 94%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15493117 500 g 500 Gramm
15483117 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16148.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 98-11-3 | C6H6O3S | 158.171 g/mol
Benzenesulfonic acid is mainly consumed by conversion to other specialty chemicals. A variety of pharmaceutical drugs are prepared as salts of benzenesulfonic acid and are known as besylates or besilates. The alkali metal salt of benzenesulfonic acid was once widely used in the production of phenol. It acts as an acid catalyst for direct esterification of amino acids and peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzolsulfonsäure wird hauptsächlich durch Umwandlung in andere Spezialchemikalien verbraucht. Eine Vielzahl pharmazeutischer Arzneimittel wird als Salze der Benzolsulfonsäure hergestellt und diese sind als Besylate oder Besilate bekannt. Das Alkalimetallsalz aus Benzolsulfonsäure war einst bei der Herstellung von Phenol weit verbreitet. Es dient als Säurekatalysator für die direkte Veresterung von Aminosäuren und Peptiden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol. Schwer löslich in Benzol. Unlöslich in unpolaren Lösungsmitteln.
Hinweise
Es ist hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-11-3
Summenformel C6H6O3S
Molekulargewicht (g/mol) 158.171
MDL-Nummer MFCD00011689
InChI-Schlüssel SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
PubChem CID 7371
ChEBI CHEBI:64455
IUPAC-Name Benzolsulfonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzenesulfonic acid
Schmelzpunkt ∼45°C to 50°C
Dichte 1.32
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 500 g
UN-Nummer UN2585
Beilstein 742513
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,1070
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in benzene. Insoluble in non-polar solvents.
Formelmasse 158.18
Reinheit (%) 94%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzenesulfonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonic acid