Learn More
Benzolsulfonsäure, Mikromol™
Beschreibung
Benzolsulfonsäure
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzenesulfonic Acid |
| CAS | 98-11-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Benzenesulfonic Acid |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C6 H6 O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Benzenesulfonic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Benzolsulfonsäure |
| Mehr anzeigen |