missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzolsulfonsäure-Monohydrat, TRC

Artikelnummer. 30347386
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30347386 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30347386 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB18970010G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Benzenesulfonic Acid Monohydrate
CAS 26158-00-9
Summenformel C6H8O4S
Menge 10 g
Synonym Benzenesulfonic Acid Hydrate
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O3S.H2O/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);1H2
SMILES O.OS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name Benzolsulfonsäure-Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 176.19
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.