Learn More
Benzolesulfonsäure, Tech. CA 75% w/w wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375639
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
5 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11375639 5000 mL 5 Liter
11339635 250 mL 250 Milliliter
11349635 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375639 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19077.0J
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 98-11-3 | C6H6O3S | 158.171 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-11-3
Summenformel C6H6O3S
Molekulargewicht (g/mol) 158.171
MDL-Nummer MFCD00011689
InChI-Schlüssel SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
PubChem CID 7371
ChEBI CHEBI:64455
IUPAC-Name Benzolsulfonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzenesulfonic acid
Dichte 1.3
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5000 mL
UN-Nummer UN2586
Beilstein 742513
Merck Index 14,1070
Formelmasse 158.18
Güte Technisch
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈75% w/w wässrige Lösung