Learn More
Benzhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424983
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424983 500 g 500 Gramm
11314599 25 g 25 Gramm
11414983 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424983 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12268.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 613-94-5 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-94-5
Summenformel C7H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00007596
InChI-Schlüssel WARCRYXKINZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylhydrazine, benzhydrazide, benzoic hydrazide, benzoyl hydrazine, benzoic acid, hydrazide, benzoic acid hydrazide, benzohydrazine, benzoylhydrazide, benzoyl hydrazide, hydrazine, benzoyl
PubChem CID 11955
ChEBI CHEBI:38454
IUPAC-Name Benzohydrazid
SMILES NNC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzhydrazide
Schmelzpunkt 113°C to 117°C
Menge 500 g
Beilstein 471797
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98%