Learn More
Benznidazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benznidazole |
| CAS | 22994-85-0 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C12 H12 N4 O3 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2-Nitro-N-(phenylmethyl)-1H-imidazole-1-acetamide, N-Benzyl-2-nitro-Imidazole-1-acetamide, Benznidazole, Benzonidazol, Benzonidazole, N-Benzyl-2-nitroimidazol-1-yl-acetamide, NSC 299972, Radanil, Ro 07-1051, Ro 71051, Rochagan |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H12N4O3/c17-11(14-8-10-4-2-1-3-5-10)9-15-7-6-13-12(15)16(18)19/h1-7H,8-9H2,(H,14,17) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1nccn1CC(=O)NCc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | N-Benzyl-2-(2-nitroimidazol-1-yl)acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 260.25 |
| Mehr anzeigen |