Learn More
Benznidazol, TRC
Artikelnummer. 30330542
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330542 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330542 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB19792510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benznidazole
CAS 22994-85-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C12 H12 N4 O3
Menge 10 mg
Synonym 2-Nitro-N-(phenylmethyl)-1H-imidazole-1-acetamide, N-Benzyl-2-nitro-Imidazole-1-acetamide, Benznidazole, Benzonidazol, Benzonidazole, N-Benzyl-2-nitroimidazol-1-yl-acetamide, NSC 299972, Radanil, Ro 07-1051, Ro 71051, Rochagan
InChI-Formel InChI=1S/C12H12N4O3/c17-11(14-8-10-4-2-1-3-5-10)9-15-7-6-13-12(15)16(18)19/h1-7H,8-9H2,(H,14,17)
SMILES [O-][N+](=O)c1nccn1CC(=O)NCc2ccccc2
IUPAC-Name N-Benzyl-2-(2-nitroimidazol-1-yl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 260.25
Formelmasse 260.0909
Reinheit (%) >95