Learn More
Benzo-15-Krone-5, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478626
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11478626 5 g 5 Gramm
11468626 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478626 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16011.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 14098-44-3 | C14H20O5 | 268.31 g/mol
Benzo-15-crown-5 is used in synthetic chemistry. It plays a major role and involved in complexation through ether oxygen. It is used in phase-transfer catalyst system. It is involved in 'Host-Guest' chemistry to identify the move of essential elements in the body. It can play the part of very complicated biological reactions such as enzyme functions, which finds application in the development of new pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzo-15-krone-5 wird in der Synthetischen Chemie verwendet. Spielt eine große Rolle und ist an der Komplexierung durch Ethersauerstoff beteiligt. Verwendung in einem Phasentransfer-Katalysatorsystem. Beteiligt an der ′Wirt-Gast′-Chemie, um die Bewegung der wesentlichen Elemente im Körper zu identifizieren. Kann die Funktion sehr komplizierter biologischer Reaktionen wie Enzymfunktionen einnehmen, die bei der Entwicklung neuer Pharmazeutika Anwendung finden.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14098-44-3
Summenformel C14H20O5
Molekulargewicht (g/mol) 268.31
MDL-Nummer MFCD00005945
InChI-Schlüssel FNEPSTUXZLEUCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo-15-crown-5, 2,3,5,6,8,9,11,12-octahydrobenzo b 1,4,7,10,13 pentaoxacyclopentadecine, monobenzo-15-crown-5, benzyl 15-crown-5, benzo15c5, denzo15c5, 2,3,5,6,8,9,11,12-octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecine, benzo-15-crown-5-ether, benzo-15-crown 5-ether, ccris 3608
PubChem CID 84197
ChEBI CHEBI:37444
IUPAC-Name 2,5,8,11,14-Pentaoxabicyclo[13.4.0]nonadeca-1(19),15,17-Trien
SMILES C1COCCOC2=CC=CC=C2OCCOCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo-15-crown-5
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Menge 5 g
Beilstein 1624106
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot methanol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 268.31
Reinheit (%) 98%