Learn More
Benzo-15-Krone-5, 99 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10665482 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
Artikelnummer. 10665482
Marke: Thermo Scientific Acros 243990025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo-15-crown-5
Namenshinweis 99%
CAS 14098-44-3
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 79°C to 82°C
Farbe Grau nach Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H20O5
MDL-Nummer MFCD00005945
Menge 2.5 g
Synonym benzo-15-crown-5, 2,3,5,6,8,9,11,12-octahydrobenzo b 1,4,7,10,13 pentaoxacyclopentadecine, monobenzo-15-crown-5, benzyl 15-crown-5, benzo15c5, denzo15c5, 2,3,5,6,8,9,11,12-octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecine, benzo-15-crown-5-ether, benzo-15-crown 5-ether, ccris 3608
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: partially soluble
InChI-Schlüssel FNEPSTUXZLEUCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCOC2=CC=CC=C2OCCOCCO1
IUPAC-Name 2,5,8,11,14-Pentaoxabicyclo[13.4.0]nonadeca-1(19),15,17-Trien
Molekulargewicht (g/mol) 268.31
PubChem CID 84197
ChEBI CHEBI:37444
Formelmasse 268.29
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzo-15-crown-5
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.