Learn More
Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde, 97%, Maybridge™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Benzofuran-2-carbaldehyde |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 146.14 |
| Reinheit (%) | 97% |