Learn More
Benzo[b]furan-2-carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11327715 10 g 10 Gramm
11317715 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327715 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02456.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4265-16-1 | C9H6O2 | 146.145 g/mol
Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde is used for the synthesis of isoxazolines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzo[b]furan-2-Carboxaldehyd wird zur Synthese von Isoxazolinen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4265-16-1
Summenformel C9H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.145
MDL-Nummer MFCD00015463
InChI-Schlüssel ADDZHRRCUWNSCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b furan-2-carboxaldehyde, 2-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-2-carbaldehyde, benzofuran-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzofuran, 2-benzofurancarbaldehyde, coumarilaldehyde, 1-benzofuran-2-carboxaldehyde, benzofuran-2-aldehyde, benzo b-2-furfural
PubChem CID 61341
IUPAC-Name 1-Benzofuran-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde
Siedepunkt 92°C to 97°C (1 mmHg)
Brechungsindex 1.632
Menge 10 g
Beilstein 2910
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 99%