Learn More
Benzo[b]furan-3-Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471579
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15471579 250 mg 250 Milligramm
15451579 1 g 1 Gramm
15461579 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471579 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64389.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 317830-83-4 | C8H7BO3 | 161.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 317830-83-4
Summenformel C8H7BO3
Molekulargewicht (g/mol) 161.95
MDL-Nummer MFCD06801687
InChI-Schlüssel DFUGYZQSDFQVPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-3-ylboronic acid, benzofuran-3-boronic acid, 1-benzofuran-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-benzofuranyl, acmc-1csxn, benzo b furan-3-boronic acid, benzofuran-3-yl boronic acid
PubChem CID 23438904
SMILES OB(O)C1=COC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]furan-3-boronic acid
Menge 250 mg
Beilstein 9479377
IUPAC-Name (1-Benzofuran-3-yl)boronsäure
Formelmasse 161.95
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest